Documentos Principais
27317
Supelco
Vials, screw top, clear glass
volume 1.1 mL, vial O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of × 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
clear glass vial
descrição
cap not included
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of × 100 ea
frasco D.E. × A
12 mm × 32 mm
volume
1.1 mL
conector
thread for 8-425
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)