Documentos Principais
27318
Supelco
Vials, screw top, clear glass
volume 1.1 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
clear glass vial
descrição
cap not included
Características
vial type screw top vial
embalagem
pkg of × 1000 ea
D.E. × A
12 mm × 32 mm
volume
1.1 mL
conector
thread for 8-425
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)