Documentos Principais
2636425
Supelco
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
SPME/Direct, pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
embalagem
pkg of 25 ea
C × D.E. × D.I.
54 mm × 4.6 mm × 0.8 mm
54 mm × 4.6 mm × 0.8 mm
Descrição geral
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1093-94 SPI Injector)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)