Documentos Principais
25054
Supelco
Tenax® GR
stainless steel TD tube, preconditioned
Sinônimo(s):
Tenax® GR Tube, stainless steel, for PerkinElmer® ATD, 10 pk
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
Materiais
stainless steel TD tube
Características
preconditioned
embalagem
pkg of 10 tubes
D.E. × C
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matriz
Tenax GR
adequação
suitable for (extends range of Tenax TA)
aplicação(ões)
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with PerkinElmer ATD-50,ATD-400 and TurboMatrix (TMX) Series
Informações legais
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)