23238
Screw cap
black phenolic hole cap (with polyseal liner), thread for 20-400, pkg of 144 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Produtos recomendados
Materiais
black phenolic hole cap (with polyseal liner)
embalagem
pkg of 144 ea
conector
thread for 20-400
compatibilidade
for use with 30 mL (32 × 80 mm) ~ For Bottle (Volume and Dimensions): 60 mL (38 × 95 mm)
Descrição geral
Screw caps are available as hole caps for use with sealing septa. Black phenolic hole cap (with polyseal liner, thread 20-400) can withstand a temperature of 149°C.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)