23164
Discos sólidos de septos LB-2 Thermogreen®
diam. 11 mm ( 7/16), pkg of 1000 ea
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1000 ea
Diâmetro
11 mm ( 7/16)
compatibilidade
for use with Agilent/HP 5880, 5890, 6850, 6890
for use with PerkinElmer Sigma series, 900, 990, 8000, AutoSystem, Clarus 500
for use with Varian 1078, 1079
for use with Varian SPI
for use with Varian capillary injectors
Descrição geral
- Baixíssimo vazamento em uma ampla faixa de temperaturas de entrada (100 °C a 350 °C)
- Já condicionados, prontos para uso
- Penetração mais fácil da agulha e alta tolerância a perfuração (ideal para amostradores automáticos)
- Formulação de borracha exclusiva da Supelco
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
23164 | 4061833658161 |