Key Documents
GF04572750
Aluminum
powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
AL006031
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al
Número CAS:
Peso molecular:
26.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141702
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
forma
powder
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 045-727-50
resistividade
2.6548 μΩ-cm
peso
1000 g
tamanho máximo de partícula
60 μm
pb
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Aluminium fine powder, stabilized about 2% fat
Supelco
1.01056
Aluminium
Aluminum powder, 15 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
GF82061670
Aluminum
Aluminum powder, 25 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99%
GF93825322
Aluminum