Documentos
GF93825322
Aluminum
powder, 25 max. part. size (micron), purity 99%, weight 1000 g
Sinônimo(s):
AL006035
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al
Número CAS:
Peso molecular:
26.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141702
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
forma
powder
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 938-253-22
resistividade
2.6548 μΩ-cm
peso
1000 g
tamanho máximo de partícula
25 (micron)
pb
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water