GF29773963
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Sinônimo(s):
UR303810
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
foam
fabricante/nome comercial
Goodfellow 297-739-63
tamanho
300 × 300 mm
espessura
10 mm
densidade volumétrica
0.08 g/cm3
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)