Documentos Principais
22709-U
SP-Alloy Tubing
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Sinônimo(s):
Nickel alloy capillary tubing (50 ft)
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Materiais
SP alloy
tubo C × D.E. × D.I.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Aplicação
Nickel Alloy, for maximum inertness.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)