18514
Kieselguhr
calcined, purified
Sinônimo(s):
Infusorial earth
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
qualidade
calcined, purified
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezas
≤1% HCl solubles
perda
≤1% loss on ignition
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤500 mg/kg
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Estimation of total fats.
- As a catalyst in the synthesis of ketones and aldehydes via oxidation of corresponding oximes with manganese dioxide.
- Green synthesis of β-nitroalkenes via Michael addition of 1,3-dicarbonyl compounds, by a grinding method in the absence of solvent and catalyst.
- Preparation of KMnO4-kieselguhr reagent for use in the oxidation of primary alcohols to aldehydes with shorter reaction time.
Clean, reusable and low cost heterogeneous catalyst for amide synthesis
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?