Documentos Principais
13359-U
Supelco
Supelpak-2 polymeric adsorbent
20-60 mesh, pk of 120g, for Japan only
Sinônimo(s):
XAD®-2
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
Nome do produto
Supelpak-2, pk of 120 g, for Japan only
descrição
purified XAD-2
embalagem
pk of 120 g
Parâmetros
200 °C max. temp.
Matriz
polymeric styrene-divinylbenzene
tamanho de poro
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Supelpak-2 is purified Amberlite XAD®-2 that has been cleaned to meet and exceed US EPA-recommended criteria for purity, as outlined in Level I Environmental Assessment Procedures Manual. It is the best resin to use for standard air sampling methods requiring resin tested for background TCO (total chromatographic organics) level. Packaged in glass containers.
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Supelpak is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)