ZRB1946
Anti-Ub-Histone H2A-Lys119 Antibody, clone 8B21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Histone H2A type 1-A;H2A-clustered histone 1;Histone H2A/r
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8B21, recombinant monoclonal
descrição
8B21 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 14.23 kDa
observed mol wt ~20 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, rat, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
ubiquitination (Lys119)
Informações sobre genes
human ... H2AC1(221613)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell acid extract.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Ubiquityl-Histone H2A-Lys119 in HeLa cell acid extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected Ubiquityl-Histone H2A-Lys119 in acid exacts of Balb3T3/A31, HL-60, and Rat2 cells.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in HeLa cell acid extract was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen Ubiquityl-Histone H2A-Lys119 peptide.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Ubiquityl-Histone H2A-Lys119 in human testis tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Ubiquityl-Histone H2A-Lys119 in HeLa cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Ubiquityl-Histone H2A-Lys119 in one million NIH3T3 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)