ZMS1139
Anti-MLC-2/MYL2 Antibody, clone 19D3.1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Cardiac myosin light chain 2, MLC-2s/v, MLC-2v, Myosin light chain 2, slow skeletal/ventricular muscle isoform, Myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform, Ventricular myosin light chain 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
19D3.1, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 18.79 kDa
observed mol wt ~18 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse, human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... MYL2(4633)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in C2C12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MLC-2/MYL2 in C2C12 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 and 1:1,000 dilution from a representative lot detected MLC-2/MYL2 in lysates from Human skeletal muscle and L6 cells, respectively
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MLC-2/MYL2 in human heart tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MLC-2/MYL2 in human heart and rat heart tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1