Documentos Principais
Z740236
Supelco
TLC Plastic Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
Sinônimo(s):
Thin Layer Chromatography Sheets
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiais
plastic support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
EMD Millipore® 1.05748.0001
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm
espessura da camada
200 μm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Informações legais
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany