Z740227
Folhas de alumínio para TLC
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
Sinônimo(s):
Thin Layer Chromatography Aluminum Sheets
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
EMD Millipore® 1.05553.0001
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm
espessura da camada
200 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Categorias relacionadas
Aplicação
- Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Some Novel Pyrimidine, Pyrazole, Chromene and Tetrahydrobenzo[b]thiophene Derivatives Bearing Pyrimidinthione Moiety: This research utilizes TLC aluminum sheets in chromatography to synthesize and evaluate antimicrobial properties of novel chemical derivatives. The study highlights the importance of TLC aluminum sheets in facilitating the analysis and synthesis of complex organic compounds in material science and pharmaceutical research (Reheim MAMA, Hafiz ISA, Elian MA, 2020).
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)