Documentos Principais
Z688746
Nunc® IVF multidish
Δ surface treatment, 4 well dish, 1.9 cm2/well, 120/cs
Sinônimo(s):
4 well culture dish, 4 well multidish
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
Materiais
polystyrene
square
esterilidade
sterile
sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 120 ea
fabricante/nome comercial
Nunc 144444
Prato: C × L
66 mm × 66 mm
placa C × L
66 mm × 66 mm
tamanho
4 wells
área da superfície
1.9 cm2 , per well
área da superfície do poço
1.9 cm2
cor
clear
adequação
suitable for (in vitro fertilization)
tipo de ligação
Nunclon Delta surface
Descrição geral
The Nunc IVF Multidishes are intended for use with in vitro fertilization and are produced in compliance with FDA demands for IVF products.
  • Full batch control of all components in the final product for full traceability
  • Unique certification based on a 1-cell stage mouse embryo toxicity test
  • The certificate confirms: Sterility (SAL 10-6), Non-pyrogenicity, USP Class VI test
Informações legais
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)