Documentos Principais
Z667269
Greiner 96 well plates for ABI series 700
clear polypropylene, non-sterile, case of 40
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais
clear polypropylene
conical bottom natural wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt (Semi skirted)
embalagem
case of 40
fabricante/nome comercial
Greiner 652260
volume máximo
200 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
200 μL
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
96W PCR Microplate, well working volume 200 μL; total well volume 250 μL.
Outras notas
96 well microplate, without lid, half-skirt ABI design; alphanumeric well coding, length: 126.24 mm; width: 86.11 mm.
Adequação
Use for polymerase chain reaction; ABI design, Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)