Documentos Principais
Z376787
Sigma-Aldrich
Disposable culture tubes
polystyrene tube
Sinônimo(s):
culture tube, plastic test tube, test tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiais
polystyrene tube
round bottom
straight neck
translucent tube
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 1,400 × g
neck thread push fit
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Simport T400-3
capacidade
5 mL
tamanho
12 mm × 75 mm
Descrição geral
Ideal for use in bacteriology, RIA, coagulation, and other routine laboratory procedures. Polypropylene tubes can be centrifuged at 3000 × g and sterilized at 120°C. Polystyrene tubes can be centrifuged at 1400 × g, but can not be autoclaved.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)