Documentos Principais
Z666092
Greiner round bottom tubes, polypropylene
volume 5 mL, diam. × L 12 mm × 75 mm
Sinônimo(s):
centrifuge tube, culture tube, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiais
polypropylene
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 2,000
fabricante/nome comercial
Greiner 115201
disponibilidade
available only in EU
diâmetro × C
12 mm × 75 mm
volume
5 mL
Descrição geral
Polypropylene tubes have particularly good thermal, chemical and mechanical stability. Material is biologically inert and is ideally suited for storage of samples.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7