UC261
(±)-4-Hydroxydebrisoquin sulfate
Sinônimo(s):
(±)-2-Amidino-4-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline sulfate, (±)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2(1H)-isoquinolinecarboximidamide sulfate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
cor
off-white
pf
267 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.NC(=N)N1CC(O)c2ccccc2C1.NC(=N)N3CC(O)c4ccccc4C3
InChI
1S/2C10H13N3O.H2O4S/c2*11-10(12)13-5-7-3-1-2-4-8(7)9(14)6-13;1-5(2,3)4/h2*1-4,9,14H,5-6H2,(H3,11,12);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
AETJLQVZNVTWPH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)