Key Documents
H147
Supelco
Hydroxybufuralol maleate salt
analytical standard, solid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H23NO3 · C4H4O4
Peso molecular:
393.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
forma
solid
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
off-white
solubilidade
H2O: soluble
ethanol: soluble
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(O)c1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO3.C4H4O4/c1-10(18)12-7-5-6-11-8-14(20-15(11)12)13(19)9-17-16(2,3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,13,17-19H,9H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
UCHVLIWUAUXBBC-BTJKTKAUSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Metabolite of bufuralol; product of microsomal oxidation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)