TMO362006-9050
Nalgene® narrow-mouth bottle without cap
amber polypropylene copolymer, volume 15 mL, case of 2000 ea
Sinônimo(s):
Nalgene bottle, plastic bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
Materiais
amber polypropylene copolymer
embalagem
case of 2000 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 362006-9050
capacidade
15 mL
volume
15 mL
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)