Documentos Principais
E-021
Supelco
EDDP-D3 perchlorate solution
100 μg/mL in methanol (as pyrrolinium), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
EDDP-D3 perchlorate solution, Methadone metabolite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20D3H21N · ClO4
Número CAS:
Peso molecular:
380.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol (as pyrrolinium)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=Cl(=O)([O-])=O.C[N+]1=C(CC([2H])([2H])[2H])C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)CC1C
InChI
1S/C20H24N.ClHO4/c1-4-19-20(15-16(2)21(19)3,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;2-1(3,4)5/h5-14,16H,4,15H2,1-3H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1/i1D3;
chave InChI
FICCBMGBBWWZRF-NIIDSAIPSA-M
Descrição geral
EDDP is the major urinary metabolite of methadone, a synthetic opioid used medically as an analgesic and as a maintenance anti-addictive for use in patients with opioid dependency. This stable-labeled internal standard is suitable for EDDP and methadone testing methods by GC/MS or LC/MS for forensic analysis, urine drug testing or clinical toxicology.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)