E-062
EDDP-D3 perchlorate solution
1.0 mg/mL in methanol (as pyrrolinium), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
EDDP-D3 perchlorate solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL in methanol (as pyrrolinium)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=Cl(=O)([O-])=O.C[N+]1=C(CC([2H])([2H])[2H])C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)CC1C
InChI
1S/C20H24N.ClHO4/c1-4-19-20(15-16(2)21(19)3,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;2-1(3,4)5/h5-14,16H,4,15H2,1-3H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1/i1D3;
chave InChI
FICCBMGBBWWZRF-NIIDSAIPSA-M
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
E-062-1ML | 4061833592687 |