E-006
EDDP perchlorate
ampule of 10 mg, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
EDDP perchlorate, 2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine perchlorate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
solid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 10 mg
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- DNA precipitation: This compound is vital for DNA precipitation protocols where it facilitates the aggregation of DNA fragments by reducing their solubility in water. This application is essential for genetic engineering and molecular biology experiments (Park et al., 2023).
- Cell culture: In cell culture, ammonium sulfate is used to control the osmotic pressure of culture media, which is crucial for maintaining the health and viability of cultured cells, thus supporting tissue engineering and cellular research (Qin et al., 2024).
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)