Documentos Principais
N-903
Supelco
Nordiazepam-d5 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15D5H6ClN2O
Número CAS:
Peso molecular:
275.74
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2=NCC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
AKPLHCDWDRPJGD-RALIUCGRSA-N
Descrição geral
Nordiazepam is a benzodiazepine prescribed for treatment of anxiety and panic attacks. This stable-labeled internal standard is suited for quantitation of nordiazepam levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis or isotope dilution methods. Nordiazepam is also a primary urinary metabolite of benzodiazepines diazepam and chlrodiazepoxide.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)