M3064
Myostatin human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
GDF-8, Growth Differentiation Factor - 8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
16 kDa (including a 31 amino-acid spacer and 6-His tag)
embalagem
pkg of 0.1 mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MSTN(2660)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3