T6819
Anti-phospho-Tau (pSer199/202) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-DDPAC, Anti-FTDP-17, Anti-MAPTL, Anti-MSTD, Anti-MTBT1, Anti-MTBT2, Anti-PPND, Anti-PPP1R103, Anti-TAU
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer199/pSer202)
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- western blot
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
160 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?