T6330
THI
Sinônimo(s):
2-ATHBI, 2-Acetyl-4-tetrahydroxybutyl Imidazole; 1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl]-1H-imidazol-2-yl]-ethanone
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1nc(c[nH]1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C9H14N2O5/c1-4(13)9-10-2-5(11-9)7(15)8(16)6(14)3-12/h2,6-8,12,14-16H,3H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7-,8-/m1/s1
chave InChI
CQSIXFHVGKMLGQ-BWZBUEFSSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research