T5942
Monoclonal Anti-14-3-3 θ/τ antibody produced in mouse
clone 3B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen 31 kDa
reatividade de espécies
rat, bovine, human, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using whole extracts of mouse 3T3, rat PC12, human Jurkat, or normal fibroblasts or bovine MDBK cells
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... YWHAQP4(646954)
mouse ... EG546165(546165)
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?