ABT330
Anti-TSLP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
TSLP Antibody, Thymic stromal lymphopoietin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TSLP(85480)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A 20 μg/mL from a representative lot detected TSLP in human brain cells.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TSLP in 15 µg of A20 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
A20 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2