S7323
14-3-3 Sigma histidine-tagged human
recombinant, expressed in E. coli, C-terminal, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
14-3-3σ, Epitheliial cell marker protein 1, HME1, Makorin, ring finger protein 3, Mkrn3, Mmel, SFN, Stratifin, Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, sigma polypeptide, YWHAS
About This Item
Produtos recomendados
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)