Key Documents
PZ0284
Sigma-Aldrich
PF-04753299
≥98%
Sinônimo(s):
α(R)-N-Hydroxy-α-methyl-α-(methylsulfonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-butanamide, (+)-(2R)-4-(Biphenyl-4-yl)-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide, (2R)-4-Biphenyl-4-yl-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide, PF 04753299, PF-4753299
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H21NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
347.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NO)[C@@](S(=O)(C)=O)(C)CCC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(17(20)19-21,24(2,22)23)13-12-14-8-10-16(11-9-14)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,21H,12-13H2,1-2H3,(H,19,20)/t18-/m1/s1
chave InChI
GDYIQUFNICPYHF-GOSISDBHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-04753299 is a potent and selective inhibitor of LpxC (UDP-3-O-(R-3-hydroxymyristol)-N-acetylglucosamine deacetylase) that is effective in a murine of gram-negative bacteria infection model.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3