T5575
TG003
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(Z)-1-(3-Ethyl-5-methoxy-2,3-dihydrobenzothiazol-2-ylidene)propan-2-one
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
pf
132-132.5 °C
solubilidade
DMSO: 33 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN1\C(Sc2ccc(OC)cc12)=C\C(C)=O
InChI
1S/C13H15NO2S/c1-4-14-11-8-10(16-3)5-6-12(11)17-13(14)7-9(2)15/h5-8H,4H2,1-3H3/b13-7-
chave InChI
BGVLELSCIHASRV-QPEQYQDCSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)