T4080
6, 2′, 4′-trimethoxyflavone
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2,3-dihydro-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, TMF, Trimethoxyflavone
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(c(OC)c1)C2=CC(=O)c3cc(OC)ccc3O2
InChI
1S/C18H16O5/c1-20-11-5-7-16-14(8-11)15(19)10-18(23-16)13-6-4-12(21-2)9-17(13)22-3/h4-10H,1-3H3
chave InChI
WUWFDVDASNSUKP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)