Documentos Principais
T2168
Sigma-Aldrich
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3114
capacity 10 mL, pack of 2 ea
Sinônimo(s):
High-Speed ​​Centrifuge Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiais
FEP
Tefzel® closure
round bottom tube
screw top cap
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 10,000 × g
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 3114-0010
capacidade
10 mL
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)