Documentos
T2918
Sigma-Aldrich
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3139
nominal capacity 50 mL
Sinônimo(s):
High-Speed ​​Centrifuge Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiais
cap (Sealing cap)
polypropylene
polypropylene copolymer
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 100,605 × g
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 3139-0050
capacidade nominal
50 mL
Embalagem
With sealing cap
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries