T1418
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3119
nominal capacity 50 mL
Sinônimo(s):
High-Speed Centrifuge Tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene copolymer
polypropylene screw closure
round bottom tube
screw top cap (Linerless)
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 100,605 × g
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 3119-0050
capacidade nominal
50 mL
Descrição geral
Características e benefícios
- Oak Ridge style centrifuge tubes are strong with excellent mechanical strength.
- Chemically resistant and can withstand repeated autoclave cycles.
- Clear tubes allow for optimal sample visibility.
- Polypropylene screw closure provides a leak-proof seal to prevent sample loss.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)