T1043
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3119
nominal capacity 10 mL
Sinônimo(s):
High-Speed Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene copolymer
polypropylene screw closure
round bottom tube
screw top cap (Linerless)
Agency
suitable for DIN 38407-42
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 50,000 × g
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 3119-0010
capacidade nominal
10 mL
Descrição geral
Características e benefícios
- Provides superior chemical resistance compared to polycarbonate tubes.
- Autoclavable and can withstand repeated autoclaving, resulting in a longer lifespan than polycarbonate tubes subjected to the same conditions.
- Includes polypropylene linerless closures, which are easy to clean and provide leakproof protection under normal conditions up to 10,000 x g.
- Leakproof when used with the provided Nalgene closure.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)