Z640883
BRAND® centrifuge tubes
capacity 10 mL, polypropylene, without cap, pack of 250 ea
Sinônimo(s):
115342, Centrifuge tubes, Microcentrifuge tubes, Round bottom tubes, Tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
embalagem
pack of 250 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 115342
capacidade
10 mL
tubo P × A
100 mm × 16 mm
aplicação(ões)
PFAS testing
Descrição geral
- BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
- The even and thick walls facilitate optimal results.
- The cylindrical tubes feature a beaded rim.
- Caps/stoppers are available separately.
Outras notas
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)