Documentos Principais
Z640891
BRAND® centrifuge tubes
capacity 20 mL, polypropylene, without cap, pack of 50 ea
Sinônimo(s):
115348, Centrifuge tubes, Microcentrifuge tubes, Round bottom tubes, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiais
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 115348
capacidade
20 mL
tubo P × A
100 mm × 20 mm
Descrição geral
  • BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
  • The even and thick walls facilitate optimal results.
  • The cylindrical tubes feature a beaded rim.
  • Caps/stoppers are available separately.
Características e benefícios
• Extra thick and even vessel walls• Good chemical resistance• Caps available separately
Outras notas
BR115346 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)