Documentos Principais
T3293
Sigma-Aldrich
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3138
nominal capacity 30 mL
Sinônimo(s):
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiais
cap (PP sealing cap)
round bottom tube
transparent polycarbonate
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 50,000 × g
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 3138-0030
capacidade nominal
30 mL
Descrição geral
Easily view contents using strong, transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tubes, equipped with sealing caps for leakproof† performance up to 50,000 x g.
Embalagem
With sealing cap
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)