Documentos Principais
Z617970
Greiner centrifuge tubes with screw cap
capacity 14 mL, size × diam. × L × 17 mm × 100 mm, conical bottom, skirt
Sinônimo(s):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, screw cap centrifuge tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiais
colorless polystyrene tube
conical bottom
round bottom tube
screw top cap
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 3,000 × g
skirt
embalagem
case of 900
fabricante/nome comercial
Greiner 163177
capacidade
14 mL
tamanho diâmetro × C
× 17 mm × 100 mm
cor
black cap, polyethylene
Categorias relacionadas
Descrição geral
Polystyrene tubes with closures are ideally suited for optical measurements due to its high clarity. Available with screw or bayonetc ap in blue, black or white and choice of skirted on non-skirted.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)