SRP6103
MDH1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
MDH-s, MDHA, MOR2, Malate dehydrogenase cytoplasmic
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
37.4 kDa (342 aa, 1-334 aa + CT His Tag)
embalagem
pkg of 100 μg
técnica(s)
activity assay: suitable
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... MDH1(4190)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)