SRP4901
Adiponectin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
ACDC, APM-1, Acrp30, AdipoQ, GBP-28
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
~30 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ADIPOQ(9370)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lipid Induced Insulin Resistance