Documentos Principais
9060-HK
Sigma-Aldrich
Mouse/Human Adiponectin
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
conjugado
125Iodine
Nível de qualidade
label
125Iodine labeled
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... ADIPOQ(9370)
mouse ... ADIPOQ(11450)
Descrição geral
Radioactivity: <3 μCi
Aplicação
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Armazenamento e estabilidade
2–8 °C
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
7 - Radioactive Substances
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1