MAB1345
Anti-Collagen Type VII Antibody, CT, clone LH7.2
ascites fluid, clone LH7.2, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-EBD1, Anti-EBR1, Anti-NDNC8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LH7.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL7A1(1294)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1