G5875
α-D-Glucose 1,6-bisphosphate tetra(cyclohexylammonium) salt hydrate
≥95% dry basis
Sinônimo(s):
α-D-Glucose 1,6-diphosphate tetra(cyclohexylammonium) salt hydrate, Glc-1,6-PP.4CHA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% dry basis
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.NC4CCCCC4.O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]5O
InChI
1S/4C6H13N.C6H14O12P2.H2O/c4*7-6-4-2-1-3-5-6;7-3-2(1-16-19(10,11)12)17-6(5(9)4(3)8)18-20(13,14)15;/h4*6H,1-5,7H2;2-9H,1H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);1H2/t;;;;2-,3-,4+,5-,6-;/m....1./s1
chave InChI
DMUBREKUECBHKK-KMWDTYPGSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This procedure may be used for all Phosphoglucomutase products except for Phosphoglucomutase, Catalog Number P4109.