Documentos Principais
8.52030
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Thr-OH, N-α-Fmoc-L-threonine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H19NO5
Número CAS:
Peso molecular:
341.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥93.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
90-100 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H]([C@@H](O)C)C(=O)[O-])C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H19NO5/c1-11(21)17(18(22)23)20-19(24)25-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16-17,21H,10H2,1H3,(H,20,24)(H,22,23)/p-1/t11-,17-/m0/s1
chave InChI
OYULCCKKLJPNPU-GTNSWQLSSA-M
Descrição geral
Useful derivative for the synthesis of phosphothreonine peptides by the Fmoc SPPS global phosphorylation methodology.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. M. Fischer, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 38, 491
Ligação
Replaces: 04-12-1060
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 93.0 %
Water (K. F.): ≤ 6.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
L-Threoninol 97%
Sigma-Aldrich
469963
L-Threoninol